SRP0127
DNMT2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 2, PUMET, RNMT1, tRNA (cytosine-5-)-methyltransferas, tRNA aspartic acid methyltransferase 1
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
71 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TRDMT1(1787)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires