SML3888
Dynapyrazole Compound 20
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(3-bromophenoxy)-2- [1-(4-chlorophenyl) cyclopropyl]-7-oxo-4H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, Compound 20
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable