SAB5703043
[KO Validated]Anti-Smad4 Antibody, clone 1H7D3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DPC4,JIP,MADH4,MYHRS,Smad4,SMAD4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1H7D3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
65 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ChIP: 1:500 - 1:1000
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PEYWCSIAYFEMDVQVGETFKVPSSCPIVTVDGYVDPSGGDRFCLGQLSNVHRTEAIERARLHIGKGVQLECKGEGDVWVRCLSDHAVFVQSYYLDREAGRAPGDAVHKIYPSAYIKVFDLRQCHRQMQQQAATAQAAAAAQAAAVAGNIPGPGSVGGIAPAISLSAAAGIGVDDLRRLCILRMSFVKGWGPDYPRQSIKETPCWIEIHLHRALQLLDEVLHTMPIADPQPLD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD4(4089)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3