Principaux documents
SAB5703031
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 9 (KRT9) Antibody, clone 9A5H3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CK-9, EPPK, K9
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Clone:
9A5H3, monoclonal
application:
WB
Espèces réactives:
human, rat, rat
Technique(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9A5H3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
62 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.38 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DADINGLRQVLDNLTMEKSDLEMQYETLQEELMALKKNHKEEMSQLTGQNSGDVNVEINVAPGKDLTKTLNDMRQEYEQLIAKNRKDIENQYETQITQIEHEVSSSGQEVQSSAKEVTQLRHGVQELEIELQSQLSKKAALEKSLEDTKNRYCGQLQMI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT9(3857)
Description générale
This gene encodes the type I keratin 9, an intermediate filament chain expressed only in the terminally differentiated epidermis of palms and soles. Mutations in this gene cause epidermolytic palmoplantar keratoderma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 254-412 of human Cytokeratin 9 (KRT9) (P35527).
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1