SAB5702784
Anti-GABARAPL2 Antibody, clone 8Z8M8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ATG8, ATG8C, GATE-16, GATE16, GEF-2, GEF2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8Z8M8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
16 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.3 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GSQIVDIDKRKYLVPSDITVAQFMWIIRKRIQLPSEKAIFLFVDKTVPQSSLTMGQLYEKEKDEDGFLYVAYSGENTFGF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABARAPL2(11345)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1