SAB5702774
Anti-GSTK1 Antibody, clone 7J5B3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GST, GST 13-13, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7J5B3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
25 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.68 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSTK1(373156)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1