SAB5702506
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit monoclonal, 0E9I7
Synonyme(s) :
DYT14, DYT5b, TYH
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 0E9I7, Rabbit Monoclonal,
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
0E9I7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
59 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.5mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MPTPDATTPQAKGFRRAVSELDAKQAEAIMVRGQGAPGPSLTGSPWPGTAAPAASYTPTPRSPRFIGRRQSLIEDARKEREAAVAAAAAAVPSEPGDPLE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1