SAB5702452
Anti-TEAD1 Antibody, clone 3Q10Q8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AA, NTEF-1, REF1, TCF-13, TCF13, TEAD-1, TEF-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3Q10Q8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
52 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
2.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TEAD1(7003)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1