SAB5702380
Anti-Desmoglein 2 Antibody, clone 8O0R6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CDHF5, HDGC
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8O0R6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
150 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PLEGTQHLQDVPYVMVRERESFLAPSSGVQPTLAMPNIAVGQNVTVTERVLAPASTLQSSYQIPTENSMTARNTTVSGAGVPGPLPDFGLEESGHSNSTITTSSTRVTKHSTVQHSYS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DSG2(1829)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1