SAB5702332
Anti-E2F2 Antibody, clone 1H7D6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
E2F-2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1H7D6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
CPEEVQEPDSPSEEPLPSTSTLCPSPDSAQPSSSTDPSIMEPTASSVPAPAPTPQQAPPPPSLVPLEATDSLLELPHPLLQQTEDQFLSPTLA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F2(1870)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1