SAB5702166
[KO Validated]Anti-ATG7 Antibody, clone 3X1W4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ATG7,APG7-LIKE,APG7L,GSA7,Apg7/Atg7
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3X1W4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
77 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAAATGDPGLSKLQFAPFSSALDVGFWHELTQKKLNEYRLDEAPKDIKGYYYNGDSAGLPARLTLEFSAFDMSAPTPARCCPAIGTLYNTNTLESFKTAD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG7(10533)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1