Principaux documents
SAB5701899
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DAPP1-Y139 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
3.64 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr139)
Informations sur le gène
human ... DAPP1(27071)
Description générale
May act as a B-cell-associated adapter that regulates B-cell antigen receptor (BCR)-signaling downstream of PI3K.
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y139 of human DAPP1.
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable