Principaux documents
SAB5700863
Sigma-Aldrich
Anti-KAT9/Elp3 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Espèces réactives:
mouse, rat, human
Technique(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
0.31 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ELP3(55140)
Description générale
ELP3 is the catalytic subunit of the histone acetyltransferase elongator complex, which contributes to transcript elongation and also regulates the maturation of projection neurons (Creppe et al., 2009 [PubMed 19185337]).[supplied by OMIM, Apr 2009]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human KAT9/Elp3
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable