SAB5300516
Monoclonal Anti-AXL antibody produced in mouse
clone 7E10, ascites fluid
Synonyme(s) :
JTK11, UFO
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E10, monoclonal
Poids mol.
97.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AXL(558)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against AXL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable