SAB5201102
Monoclonal Anti-Glua1/Glur1 - Rpe antibody produced in mouse
clone S355-1, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-AMPA 1, Anti-GLUH 1, Anti-GluR K1, Anti-Glutamate receptor ionotropic AMPA 1, Anti-HBGR1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S355-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gria1(50592)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable