SAB5201063
Monoclonal Anti-Amigo-1 - Hrp antibody produced in mouse
clone S86-36, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- Alivin-2, Anti-Adhesion molecule with Ig like domain 1, Anti-KIAA1163, Anti-MGC25558
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S86-36, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 60-80 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AMIGO1(57463)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable