SAB5200415
Monoclonal Anti-Gaba-B Receptor 2 - Hrp antibody produced in mouse
clone S81-2, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-BcDNA:GH07312, Anti-CG6706, Anti-CT20836, Anti-D Gaba2, Anti-GPR 51
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S81-2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 105 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gabbr2(83633)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable