SAB5200257
Monoclonal Anti-Vacht - Streptavidin antibody produced in mouse
clone S6-38, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-MGC12716, Anti-Slc18a3, Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
streptavidin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S6-38, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Slc18A3(6572)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable