SAB4700616
Monoclonal Anti-CD177-PE antibody produced in mouse
clone MEM-166, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-166, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, nonhuman primates
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD177(57126)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable