SAB4300191
Anti-phospho-KIT (pTyr721) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-C-Kit antibody produced in rabbit, Anti-CD117 antibody produced in rabbit, Anti-PBT antibody produced in rabbit, Anti-SCFR antibody produced in rabbit, Anti-v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~145 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(N-E-YP-M-D)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr721)
Informations sur le gène
human ... KIT(3815)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable