SAB2501682
Anti-IDH1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Idh1p, Subunit of mitochondrial NAD(+)-dependent isocitrate dehydrogenase, which catalyzes the oxidation of isocitrate to alpha-ketoglutarate in the TCA cycle, YNL037C
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Saccharomyces cerevisiae
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Saccharomyces cerevisiae ... IDH1(855691)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable