SAB2103606
Anti-SMYD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-HSKM-B, Anti-KMT3C, Anti-MGC119305, Anti-ZMYND14
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
pig, bovine, dog, rabbit, horse, human, rat, mouse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMYD2(56950)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable