Principaux documents
SAB1409850
Sigma-Aldrich
Anti-DIAPH3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp434C0931, DKFZp686A13178, DRF3, Dia2, FLJ34705, diap3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 98.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DIAPH3(81624)
Immunogène
DIAPH3 (NP_112194.2, 1 a.a. ~ 849 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSEERSLSLLAKAVDPRHPNMMTDVVKLLSAVCIVGEESILEEVLEALTSAGEEKKIDRFFCIVEGLRHNSVQLQVACMQLINALVTSPDDLDFRLHIRNEFMRCGLKEILPNLKCIKNDGLDIQLKVFDEHKEEDLFELSHRLEDIRAELDEAYDVYNMVWSTVKETRAEGYFISILQHLLLIRNDYFIRQQYFKLIDECVSQIVLHRDGMDPDFTYRKRLDLDLTQFVDICIDQAKLEEFEEKASELYKKFEKEFTDHQETQAELQKKEAKINELQAELQAFKSQFGALPADCNIPLPPSKEGGTGHSALPPPPPLPSGGGVPPPPPPPPPPPLPGMRMPFSGPVPPPPPLGFLGGQNSPPLPILPFGLKPKKEFKPEISMRRLNWLKIRPHEMTENCFWIKVNENKYENVDLLCKLENTFCCQQKERREEEDIEEKKSIKKKIKELKFLDSKIAQNLSIFLSSFRVPYEEIRMMILEVDETRLAESMIQNLIKHLPDQEQLNSLSQFKSEYSNLCEPEQFVVVMSNVKRLRPRLSAILFKLQFEEQVNNIKPDIMAVSTACEEIKKSKSFSKLLELVLLMGNYMNAGSRNAQTFGFNLSSLCKLKDTKSADQKTTLLHFLVEICEEKYPDILNFVDDLEPLDKASKVSVETLEKNLRQMGRQLQQLEKELETFPPPEDLHDKFVTKMSRFVISAKEQYETLSKLHENMEKLYQSIIGYYAIDVKKVSVEDFLTDLNNFRTTFMQAIKENIKKREAEEKEKRVRIAKELAERERLERQQKKKRLLEMKTEGDETGVMDNLLEALQSGAAFRDRRKRTPMPKDVRQSLSPMSQRPVLKVCNHGNKPYL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable