Key Documents
SAB1409491
Sigma-Aldrich
Anti-TYW1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ10900, MGC23001, MGC60291, RSAFD1, TYW1A, YPL207W
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 43.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TYW1(55253)
Description générale
Wybutosine (yW) is a hypermodified guanosine at the 3-prime position adjacent to the anticodon of phenylalanine tRNA that stabilizes codon-anticodon interactions during decoding on the ribosome. TYW1 is the human homolog of a yeast gene essential for yW synthesis (Noma and Suzuki, 2006).[supplied by OMIM
Immunogène
TYW1 (AAH51888.1, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPSADTWDLFSPLISLWINRFYIYLGFAVSISLWICVQIVIKTQGKNLQEKSVPKAAQDLMTNGYVSLQEKDIFVSGVKIFYGSQTGTAKGFATVLAEAVTSLDLPVAIINLKEYDPDDHLIEEVTSKNVCVFLVATYTDGLPTESAEWFCKWLEEASIDFRFGKTYLKGMRYAVFGLGNSAYASHFNKVGKNVDKWLWMLGAHRVMSRGEGDCDVVKSKHGSIEADFRAWKTKFISQLQALQKGERKKSCGGHCKKGKCESHQHGSEEREEGSHEQDELHHRDTEEEEPFESSSEEEFGGEDHQSLNSIVDVEDLGKIMDHVKKEKREKEQQEEKSGLFRNMGRNEDGERRAMITPALREALTKQVHAPRERRLLQTHILWN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable