SAB1408762
Monoclonal Anti-CDX1 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC116915
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35.64 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDX1(1044)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
GAQRPTPYEWMRRSVAAGGGGGSGKTRTKDKYRVVYTDHQRLELEKEFHYSRYITIRRKSELAANLGLTERQVKIWFQNRRAKERKVNKK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable