Key Documents
SAB1407576
Sigma-Aldrich
Anti-ERCC6L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20105, MGC131695, PICH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~46.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERCC6L(54821)
Catégories apparentées
Immunogène
ERCC6L (AAH08808.1, 1 a.a. ~ 419 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKSFATKNEAVQKETLQEGPKQEALQEDPLESFNYVLSKSTKADIGPNLDQLKDDEILRHCNPWPIISITNESQNAESNVSIIEIADDLSASHSALQDAQASEAKLEEEPSASSPQYACDFNLFLEDSADNRQNFSSQSLEHVEKENSLCGSAPNSRAGFVHSKTCLSWEFSEKDDEPEEVVVKAKIRSKARRIVSDGEDEDDSFKDTSSINPFNTSLFQFSSVKQFDASTPKNDISPPGRFFSSQIPSSVNKSMNSRRSLASRRSLINMVLDHVEDMEERLDDSSEAKGPEDYPEEGVEESSGEASKYTEEDPSGETLSSENKSSWLMTSKPSALAQETSLGAPEPLSGEQLVGSPQDKAAEATNDYETLVKRGKELKECGKIQEALNCLVKALDIKSADPEVMLLTLSLYKQLNNN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Spencer W Luebben et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5605-5615 (2014-03-05)
Accumulating evidence suggests that dormant DNA replication origins play an important role in the recovery of stalled forks. However, their functional interactions with other fork recovery mechanisms have not been tested. We previously reported intrinsic activation of the Fanconi anemia