Key Documents
SAB1405358
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ39155 antibody produced in mouse
clone 1H3, ascites fluid
Synonyme(s) :
AGRINL, AGRNL, FLJ39155
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H3, monoclonal
Poids mol.
antigen ~35.79 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFLAM(133584)
Immunogène
FLJ39155 (NP_689616, 914 a.a. ~ 1001 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGRWHRVKAVRDGQSGKITVDDYGARTGKSPGMMRQLNINGALYVGGMKEIALHTNRQYMRGLVGCISHFTLSTDYHISLVEDAVDGK
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable