SAB1403345
Monoclonal Anti-KIF9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC104186
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF9(64147)
Description générale
Immunogène
Sequence
VDQCRHRLLMEFDIWYNESFVIPEDMQMALKPGGSIRPGMVPVNRIVSLGEDDQDKFSQLQQRVLPEGPDSISFYNAKVKIEQKHNYLKTMMGLQQAHR
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable