Key Documents
SAB1401888
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-THOC3 antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC5469, TEX1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THOC3(84321)
Description générale
TEX1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2 (MIM 300395), HPR1 (MIM 606930), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 606390).[supplied by OMIM
Immunogène
THOC3 (NP_115737.1, 252 a.a. ~ 351 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVDELVCVRCFSRLDWPVRTLSFSHDGKMLASASEDHFIDIAEVETGDKLWEVQCESPTFTVAWHPKRPLLAFACDDKDGKYDSSREAGTVKLFGLPNDS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable