RAB0018
Apelin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonyme(s) :
Apelin
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Entrée
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.84 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APLN(8862)
Description générale
Immunogène
Application
Apelin EIA kit has been used to determine the concentration of apelin in pre-adipocyte growth medium.
Actions biochimiques/physiologiques
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP3HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)