P0981
Anti-Potassium Channel TASK-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KCNK3(3777)
mouse ... Kcnk3(16527)
rat ... Kcnk3(29553)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable