P0494
Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PPARδ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 49 kDa
Espèces réactives
mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PPARD(5467)
mouse ... Ppard(19015)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité