I9898
Anti-Interleukin-5 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL-5
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/test
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL5(3567)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable