Principaux documents
EP5910758006
Eppendorf® Adapter
12 x 75 mm for S-4xUniversal, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
12 x 75 mm for S-4xUniversal
Holds 5 mL FACS tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910758006
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Universal bucket
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG