EP4960800015
Eppendorf® Varispenser®
tube holder, for Varispenser® 2.5 mL/10 mL
About This Item
Produits recommandés
Description
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
for Varispenser® 2.5 mL/10 mL
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4960800015 (Global)