BCK-HTS488-20
EdU HTS Kit 488
sufficient for 2000 assays
About This Item
Produits recommandés
Fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
Risques supp