AV30475
Anti-BCL2L1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-BCL-XL/S, Anti-BCL2-like 1, Anti-BCL2L, Anti-BCLX, Anti-Bcl-X, Anti-Bcl-xL, Anti-Bcl-xS, Anti-DKFZp781P2092
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
26 kDa
Espèces réactives
sheep, rabbit, horse, pig, human, bovine, dog
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2L1(598)
Catégories apparentées
Description générale
Rabbit Anti-BCL2L1 associates with rabbit, rat, bovine, canine, pig, mouse, and human BCL2L1.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable