Principaux documents
APREST95481
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen CLSTN1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CDHR12, CSTN1, KIAA0911
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Produit recombinant
expressed in E. coli
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Pureté
>80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 30 kDa
Produit purifié par
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentration
≥0.5 mg/mL
Remarque sur la séquence
TITREVEPEGDGAEDPTVQESLVSEEIVHDLDTCEVTVEGEELNHEQESLEVDMARLQQKGIEVSSSELGMTFTGVDTMASYEEVLHLLRYRNWHARSLLDRKFKL
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CLSTN1(22883)
Description générale
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
Application
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Liaison
Corresponding Antibodies HPA077705
Forme physique
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Stockage et stabilité
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Autres remarques
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informations légales
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable