92416
D-Mannitol 1-phosphate lithium salt
≥95% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(O)O
InChI
1S/C6H15O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
GACTWZZMVMUKNG-KVTDHHQDSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable