NIST2638A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST SRM 2638a, nominal 5000 umol/mol
About This Item
Produits recommandés
Forme
gas (compressed)
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
air monitoring
environmental
Description générale
Autres remarques
Carbon monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total other hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)