909513
3-Azido-7-hydroxycoumarin
≥95%
Synonyme(s) :
3-Azido-7-hydroxy-chroman-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-chromen-2-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H
Clé InChI
KKJNQKVCZCNJDI-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable