Principaux documents
480150
Sigma-Aldrich
Chloroforme
ACS reagent, ≥99.8%, contains amylenes as stabilizer
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Beilstein:
1731042
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Contient
amylenes as stabilizer
Conditionnement
PVC-coated bottle of 4x4 L
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chorine (Cl), passes test
<0.03% water
Résidus d'évap.
<0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Pb: ≤0.05 ppm
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Chloroform is a colorless, volatile chlorinated organic solvent whose vapors have a narcotic effect. It is susceptible to degradation with time, which can be suppressed by adding amylene as a stabilizer. Amylene acts as a scavenger of free radicals formed by chloroform decomposition. This solvent meets ACS specifications and can be used for processes requiring strict quality conditions such as analytical testing.
Application
Chloroform may be used in the following processes:
  • Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
  • Preparing phospholipid solutions.
  • As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
  • Solvent for recrystallization.
  • Reference compound to detect the presence of chloroform in Tobacco smokes.
  • Extractant in solvent extraction process.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Kinetics and Mechanism of the Photooxidation of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (II) and the Photoreduction of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (III) in Chloroform.
Sathiyabalan S and Hoggard PE.
Inorganic Chemistry, 34(18), 4562-4571 (1995)
The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes.
Barzyk W, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 343(1), 104-110 (2009)
Systematic studies on the breakdown of p,p'-DDT in tobacco smokes. Presence of methyl chloride, dichloromethane, and chloroform in tobacco smokes.
Chopra NM and Sherman LR.
Analytical Chemistry, 44(6), 1036-1038 (1972)
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots.
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 216-216 (1994)