46282
4-Chloro-2-methylaniline
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-o-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Point d'ébullition
241 °C (lit.)
Pf
24-27 °C (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Attention
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges