39769
Diclofenac sodium salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable