33698
Profoxydim lithium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Clefoxydim lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[Li+].CCC\C(=N/OCC(C)Oc1ccc(Cl)cc1)C2=C([O-])CC(CC2=O)C3CCCSC3
InChI
1S/C24H32ClNO4S.Li/c1-3-5-21(26-29-14-16(2)30-20-9-7-19(25)8-10-20)24-22(27)12-18(13-23(24)28)17-6-4-11-31-15-17;/h7-10,16-18,27H,3-6,11-15H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b26-21+;
Clé InChI
LRGTYGSKTGIXOL-HCPJHKKFSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves