31567
2-Nitrotoluene
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-nitrobenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
225 °C (lit.)
Pf
−4-−3 °C (lit.)
Densité
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup