12356
Acide benzoique
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Acidum benzoicum
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Pureté
99.9%
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves