02891
Éthanol
purum, secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15, ~96% (based on denaturant-free substance)
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Qualité
purum
secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15
Essai
~96% (based on denaturant-free substance)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
19 %
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.364
pb
78 °C (lit.)
78 °C
Pf
-114 °C
−114 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C