37-0100
Zinc
SAJ first grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable