27-0220
Resorcinol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
1,3-Benzenediol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 21.1 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1126 °F
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pb
178 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
109-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves